Learn More
Cole-Parmer™ Sonde accessoire de type J, T en acier inox Oakton™
Les sondes de pénétration à usage général sont conçues pour les matériaux mous et semi-mous
72.98€
Spécification
Diamètre (impériale) de la sonde | 0,09 in |
---|---|
Diamètre (métrique) de la sonde | 2,3mm |
À utiliser avec (application) | Intérieurs de matériaux souples ou semi-souples |
Matériau | Verre, Nylon |
Type de produit | Type T |
Code produit | Marque | Type de sonde | Plage de températures (impériale) | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de sonde | Plage de températures (impériale) | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11795248
|
Cole-Parmer™
08500-65 |
Sonde de pénétration, type T | minus;418° à 1650°F | minus;250° à 899°C |
72.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Designed to measure the temperature at the surface without perpetrating the material. Cole-Parmer™ Probes for Oakton™ Thermocouple Thermometers are ideal for monitoring flat surfaces such as hot plates, furnaces or molds.
- Temps de réponse : 2 secondes ou plus
- Les manches en ABS assurent une conception légère pour une facilité d’utilisation et une durabilité optimales
- Les manches des sondes sont équipés d’un ressort de courbure qui protège la connexion de câble des dommages causés par les flexions et les tractions répétées
- Chaque sonde est fournie avec des mini-connecteurs ANSI à code couleur : noir pour le type J, jaune pour le type K et bleu pour le type T
- Des conceptions personnalisées ou des modifications de ce produit sont disponibles sur demande
Garantie
6 mois
Spécification
0,09 in | |
Intérieurs de matériaux souples ou semi-souples | |
Type T | |
900°C | |
minus; 250°C | |
minus;250° à 899°C |
2,3mm | |
Verre, Nylon | |
1650°F | |
minus; 418°F | |
minus;418° à 1650°F | |
Thermomètre thermocouple |