Learn More
Cole-Parmer™ Sonde RTD Digi-Sense™ avec poignée
Les sondes RTD Digi-Sense™ sont conçues pour offrir la même précision et les mêmes avantages qu’une sonde RTD, avec une conception économique et compacte
171.42€ - 183.00€
Spécification
Type de produit | Sonde de pénétration RTD |
---|---|
Température (impériale) min. | − 58°F |
Température min. (métrique) | −50°C |
Alert:
La plage de températures est uniquement pour la tige de la sonde. Le matériau de la poignée peut être affecté si la sonde est étalonnée à une valeur plus élevée que la poignée en fonction du temps d’exposition, de l’application et du matériau de la poignée.
Code produit | Marque | Longueur (impériale) de sonde | Plage de températures (impériale) | Type de sonde | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) de sonde | Plage de températures (impériale) | Type de sonde | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15869995
|
Cole-Parmer™
08117-85 |
4 po | -58°F à +900°F | Penetration RTD Probe |
183.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15879995
|
Cole-Parmer™
08117-90 |
10 po | -58°F à +932°F | Air/Gas RTD Probe |
171.42€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Constante de temps : 1-3 secondes ou plus
- Des conceptions personnalisées ou des modifications de ce produit sont disponibles sur demande
Garantie
6 mois
Spécification
Sonde de pénétration RTD | |
− 58°F | |
−50°C |