Learn More
Digi-Sense™ Thermomètres IR préétalonnés Digi-Sense™
Les thermomètres IR préétalonnés Digi-Sense™ permettent de localiser facilement et en toute sécurité les points chauds et froids
169.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Mesure de température de surface sans contact |
---|---|
Comprend | Une pile 9 V et un rapport d’étalonnage NIST Traceable avec données fournies par InnoCal. |
Calibrated | Traçabilité NIST |
Affichage | LCD rétroéclairé |
Code produit | Marque | Émissivité | Plage de températures (impériale) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Émissivité | Plage de températures (impériale) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15820026
|
Digi-Sense™
20250-06 |
Réglable | -31°F à +1472°F | Thermomètre infrarouge, rapport de distance par rapport à la taille cible de 20:1 |
169.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Mesures fiables
- Préétalonnés conformément aux normes de traçabilité NIST
- La poignée-pistolet est confortable et facile à utiliser
- Mesurez rapidement et précisément les températures de surface
- Verrou de déclenchement pour une numérisation continue
Garantie
2 ans
Spécification
Mesure de température de surface sans contact | |
Une pile 9 V et un rapport d’étalonnage NIST Traceable avec données fournies par InnoCal. | |
Traçabilité NIST | |
LCD rétroéclairé |