Learn More
Digi-Sense™ Thermomètre de poche repliable préétalonné
Assez petit pour être transporté dans votre poche.
Marque: Digi-Sense™ 20250-34
Includes: Deux piles AAA et un rapport d’étalonnage NIST Traceable avec données fournies par InnoCal.
Description
- Fiabilité des mesures garanties
- Préétalonnés conformément aux normes de traçabilité NIST
- La conception à charnière permet à la sonde de se replier et de tenir dans votre poche
- Pointe de sonde étroite pour un temps de réponse plus rapide
- Conforme HACCP pour les applications alimentaires
Prestations de service
2 ans
Spécification
Non | |
0,75 po | |
Pile et rapport d’étalonnage NIST Traceable avec données fournies par InnoCal | |
4 po | |
25,4 cm | |
2 secondes | |
0,1° 1° au-dessus de 200°F (93°C) | |
Thermomètre numérique de poche | |
544°F | |
− 58°F | |
-58°F à +544°F | |
Traçabilité NIST | |
Numérique LCD |
Conforme HACCP pour l’utilisation avec des denrées alimentaires, en laboratoire, dans l’éducation, la R&D | |
2 cm | |
10 po | |
150 mm | |
10,2 cm | |
Pénétration | |
1,75 po | |
6 po | |
290°C | |
−50°C | |
-50°C à +290°C | |
±1,8°F ; ±3,6°F en dessous de -4°F ; ±1 % de la valeur lue au-dessus de 212°F [±1,0°C ; ±2,0°F en dessous de -20°C ; ±1 % de la valeur lue au-dessus de 100°C] | |
4,5 cm |