Learn More
Cole-Parmer™ Adaptateur d’alimentation Digi-Sense™ pour les compteurs à enregistrement de données de température
Tirez le maximum de votre compteur thermocouple
Marque:  Cole-Parmer™ 91427-99
Code produit. 11749609
  • 93.65€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour une utilisation avec les compteurs à enregistrement de données de température Oakton.
  • Alimente l’appareil sans besoin de piles.
  • Si vous avez un laboratoire ouvert 24 h / 24 ou à usage intensif, vous devez connecter le compteur à une source électrique.
Spécification
Spécification
115 / 240 V
Documents
Certificates