Learn More
Cole-Parmer™ Accessoires pour appareil de mesure de température T/C Digi-Sense™
Obtenez le maximum de votre appareil de mesure à thermocouple avec ces accessoires.
Marque: Cole-Parmer™ 20250-24
Includes: Une pile de 9 V.
Description
Pièces de rechange et accessoires pratiquesPrestations de service
2 ans
Spécification
Néant | |
Fixe | |
2 po | |
Baguette infrarouge | |
Plastique ABS | |
IR | |
0,29 kg | |
Sonde de température | |
1022°F | |
−31°F | |
-31°F à +1 022°F | |
Non | |
±[2,0 % rdg + 3,6°F (2°C)] au-dessus de 14°F (-10°C) ; ± 9°F (5°C) en dessous de 14°F (-10°C) |
Non | |
Mesures de température de surface sans contact | |
4 cm | |
164 mm | |
Rapport de distance par rapport au point de 8:1 | |
0,64 lb | |
3,5 po | |
Néant | |
550°C | |
−35°C | |
-35°C à +550°C | |
Thermomètre série Professional avec port IR (20250-17, 20250-18, 20250-19, 20250-20) | |
5 cm |