Learn More
Digi-Sense™ Testeur de tension CA / CC multifonctions DT-9030
Travaillez en toute sécurité autour de l’électricité
Marque: Digi-Sense™ 20250-59
Includes: Deux piles AAA
Description
- Testez les prises de courant et les commutateurs pour vérifier le câblage correct du circuit avant de reprendre l’alimentation
- Grand écran LCD facile à lire avec rétroéclairage et affichage à barres
- Arrêtez la tension du fantôme de l’interférence avec vos lectures
- Travaillez dans des zones mal éclairées ou serrées avec une lampe de poche intégrée
- Boîtier Rugged—IP64 avec consignes de sécurité CAT III-1000 V et CAT IV-600 V
Prestations de service
2 ans
Spécification
Testeur électrique | |
9,4375 in | |
6, 12, 24, 50, 120, 230, 400 Vac/Cc, 690 Vcc | |
CAT III 690 V CA/CC | |
Testez les prises de courant et les commutateurs pour vérifier le câblage correct du circuit avant de reprendre l’alimentation | |
4 cm | |
Deux piles AAA | |
Deux piles AAA | |
2 ans | |
7,8 cm |
Sorties de courant et interrupteurs | |
24 cm | |
≤1,0 mA (400 Vca) ≤, 1,5 mA (690 Vcc) | |
Écran LCD à 2000 comptes, avec graphique à barres analogique et rétroéclairage | |
1,5625 in | |
50/60 Hz | |
Tension CA/CC, tension basse impédance, test de continuité, détection de polarité à portée complète pour les circuits CC et indication de champ rotatif pour mesurer efficacement le sens de rotation de phase des moteurs. | |
−10° à +50°C | |
3,0625 in |