Learn More
Digi-Sense™ Thermomètres à thermistance préétalonnés avancés Digi-Sense™
Parfaits du laboratoire à l’atelier de production
Marque: Digi-Sense™ 20250-94
Includes: Blindage en caoutchouc de protection avec support intégré, une pile 9 V et rapport d’étalonnage NIST Traceable avec données fournies par InnoCal. Les modèles d’enregistrement des données 20250-92, -94 et -96 comprennent également un câble USB et le logiciel.
Description
- La garantie de mesures fiables !
- Certificat de traçabilité conforme aux normes NIST inclus
- Construction robuste pour une protection contre les chocs et les parois des cuves.
- Très grand écran LCD pour une visualisation facile des données
- Acceptent une grande variété de sondes
- Mesures min., max. et moy., pour une analyse rapide de l’objet
- La fonction de décalage électronique permet de compenser les erreurs de sonde
Prestations de service
2 ans
Spécification
Non | |
2,6 cm | |
178 mm | |
Enregistrement des données | |
0,1° | |
Thermomètre à thermistance | |
7 in | |
125°C | |
-40°C | |
-40°C à +125°C | |
Sondes à thermistance série 400 avec fiche phono 0,25 po | |
Grand écran LCD rétroéclairé double |
1 in | |
Blindage en caoutchouc de protection avec support intégré, une batterie de 9 V et un rapport d’étalonnage à traçabilité NIST avec données fournies par InnoCal.Le modèle d’enregistrement des données 20250-4 comprend également un câble USB et le logiciel. | |
<1 s | |
2 entrées | |
2,25 po | |
16 000 enregistrements | |
257°F | |
-40°F | |
-40°F à +257°F | |
Traçabilité NIST | |
±0,9°F (±0,5°C) de 32 à 158°F (0 à 70°C) ; ±2°F (1°C) hors plage | |
5,7 cm |