Learn More
Digi-Sense™ Thermomètres RTD préétalonnés avancés Digi-Sense™
Parfaits du laboratoire à l’atelier de production
152.00€ - 198.99€
Spécification
Jetable | Non |
---|---|
Hauteur (impériale) | 1 po |
Hauteur (métrique) | 2,6 cm |
Longueur (métrique) | 178 mm |
Durée de mesure | <1 s |
Code produit | Marque | Modèle | Type de sonde | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Type de sonde | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15890056
|
Digi-Sense™
20250-96 |
Enregistrement des données | 2 entrées |
198.99€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15622617
|
Digi-Sense™
20250-95 |
Aucun enregistrement de données | Entrée simple |
152.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- La garantie de mesures fiables !
- Certificat de traçabilité conforme aux normes NIST inclus
- Construction robuste pour une protection contre les chocs et les parois des cuves.
- Très grand écran LCD pour une visualisation facile des données
- Acceptent une grande variété de sondes
- Mesures min., max. et moy., pour une analyse rapide de l’objet
- La fonction de décalage électronique permet de compenser les erreurs de sonde
Garantie
2 ans
Spécification
Non | |
2,6 cm | |
<1 s | |
2,25 po | |
7 po | |
850°C | |
−200°C | |
-200°C à +850°C | |
Sondes RTD Pt 100 ohms | |
Grand écran LCD rétroéclairé double |
1 po | |
178 mm | |
0,1°F (0,1°C) de 148 à 1 562°F (−99,9 à 850°C) ; 1°F (1°C) hors plage | |
Thermomètre RTD | |
1562°F | |
− 320°F | |
-320°F à +1562°F | |
Traçabilité NIST | |
±1,5°F (0,8°C) de -148 à 392°F (-99,9 à 199,9°C) ; ±2°F (1°C) ± 0,5 % de la valeur lue hors plage | |
5,7 cm |