Learn More
Cole-Parmer™ Support pour trépied Digi-Sense™ en option pour les instruments de mesure
Obtenez le maximum de votre appareil de mesure à thermocouple avec ces accessoires.
Marque: Cole-Parmer™ 20250-38
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pièces de rechange et accessoires pratiquesSpécification
6 x 1,5 x 1 in | |
Surveillance à long terme, mesures stationnaires | |
2,54 cm | |
15,24 cm | |
0,1 lb | |
1,5 po | |
Néant | |
Support trépied en option pour les instruments de mesure | |
3,81 cm |
Non | |
1 po | |
Support trépied | |
Aluminium | |
0,05 kg | |
Accessoire trépied en option | |
6 po | |
Équipement de mesure et d’essai Select Digi-Sense - 20250-29 |