Learn More
Cole-Parmer™ Sondes de thermistance série 400 Digi-Sense™ avec poignées
Les sondes de thermistance offrent une excellente précision sur la plage de températures biologiques
63.60€ - 140.00€
Spécification
Type | Sonde |
---|---|
Étalonnage | Sans étalonnage |
Certifications/Conformité | Néant |
Types de capteur | Thermistance série 400 |
Garantie | 6 mois |
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (application) | Comprend | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (application) | Comprend | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15880016
|
Cole-Parmer™
93824-30 |
Sonde de thermistance de pénétration, fiche phono 4 po de long, 0,188 po de diamètre, câble à bobine de 5 pi | Solides mous et semi-mous | Câble à bobine de 5 pi avec fiche phono de1/4 po | 69,5 in |
140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15870016
|
Cole-Parmer™
93823-05 |
Sonde de thermistance à température de surface, fiche phono, 3,75 po de long, câble flexible en PVC de 10 pi | Surfaces solides | Câble souple recouvert en PVC de 10 pi avec fiche phono de 1/4 pi | 123,75 in |
63.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Les sondes sont isolées électroniquement et possèdent une fiche mono ¼” (sauf indication contraire).
- Les sondes sont conçues pour plusieurs applications|Les sondes revêtues d’époxy peuvent être utilisées dans les immersions liquides.
- Constante de temps : 1-4 secondes ou plus
- Des conceptions personnalisées ou des modifications de ce produit sont disponibles sur demande
Garantie
6 mois
Spécification
Sonde | |
Néant | |
6 mois | |
plusmn;0,2deg;F de32 à 150deg;F (plusmn;0,1deg;C de0 à 70deg;C) | |
-40°F à +212°F |
Sans étalonnage | |
Thermistance série 400 | |
Thermomètres à thermistance préétalonnés avancés Digi-Sense (20250-93, 20250-94) | |
≤20 s à 99 % de la mesure | |
-40°C à +100°C |