Learn More
Digi-Sense™ Testeur d’isolation portatif 1 kV
Sentez-vous en toute sécurité grâce à de nombreuses caractéristiques renforçant la sécurité
Marque: Digi-Sense™ 20250-60
Includes: Fils d’essai, six piles AA et mallette de transport en plastique.
Description
- La détection de circuit en direct empêche le test si une tension est présente
- Décharge automatique de la tension stockée pour une protection accrue
- Les fonctions de verrouillage de test et de maintien des données permettent une manipulation à mains libres
- Affichez clairement les mesures sur un grand écran LCD rétroéclairé à deux lignes, ainsi que les tendances de contrôle sur le graphique à barres analogique
Prestations de service
2 ans
Spécification
20 cm | |
5 cm | |
Fils d’essai, six piles AA et mallette de transport en plastique. | |
9,2 cm |