Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Diffuseur pour éclairage annulaire à LED de dia. int. 66 mm
Évite les reflets des LED. À utiliser avec éclairages annulaires VisLED à fond clair, éclairage annulaire EasyLED et éclairage annulaire EasyLED Plus.
Marque: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400570
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliEmpêche les reflets LED/liliComprend le filetage adaptable M110 x 1/liliAdapté à un diamètre interne de 66 mm/li/ulSpécification
Diffuseur | |
66 mm | |
Éclairages annulaires EasyLED ou éclairages annulaires VisiLED S80-25 ou S80-55 |
2.6 in. | |
Éclairage de microscopie stéréo |