Learn More
Faithful™ COMPTEUR HEMATIES MANUEL 8 TOUCHES compteur manuel métallique
Manual incremental counter with a durable ABS plastic outer shell. Faithful™ Differential Blood Cell Counter is ideal for classifying and counting white blood cells.
102.00€ - 121.50€
Spécification
Nbre de clés 5 Keys
Comprend Totalizer
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Dimensions (L x l x H) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions (L x l x H) Prix Quantité et disponibilité  
11708731
Encompass
Afficher les documents Détails de la promotion
Faithful™
DBC9
320 x 80 x 50mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11732779
Encompass
Afficher les documents Détails de la promotion
Faithful™
DBC6
250 x 80 x 50mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Compteur manuel métallique
• Pour formule leucocytaire
• Modèles 5 ou 8 touches, avec compteur individuel et totalisateur, Remise à zéro par bouton moleté
• Carter avec bandes adhésives antidérapantes
• Dimensions L x P x H:
• Modèle à 5 touches 220 x 75 x 45mm
• Modèle à 8 touches 290 x 75 x 45mm
• Compteur manuel
• 5 touches
Spécification
Spécification
5 Keys
Totalizer