Learn More
BD Aiguilles et anses d’inoculation jetables Difco™
Sterile, disposable inoculating needles do not require flaming
78.20€ - 101.00€
Spécification
Matériau | Résine de plastique |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Couleur | Volume | Quantité | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Volume | Quantité | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10492683
|
BD
220214 |
Vert clair | 1 μl | 250/paquet | Anse d’inoculation |
101.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10389822
|
BD
220216 |
Bleu clair | 10 μl | 250/paquet | Anse d’inoculation |
78.20€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Made from a unique plastic resin for controlled flexibility
- Resist cutting the agar surface, yet provide sufficient firmness to pick stubborn colonies
- Free of lubricants, oils and electrostatic charges
- Color coded
Spécification
Résine de plastique | |
Stérile | |
Oui |