Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : gélose trypticase soja (digestion de soja-caséine)
Utilisez le milieu déshydraté pour l’isolement, la détection et la culture d’une grande variété de microorganismes. Milieu de culture déshydraté BD Difco™ : La gélose de soja Tryptic (gélose de digestions de soja-caséine) est fournie sous forme déshydratée pour la praticité du personnel de laboratoire et des spécialistes des bioprocédés.
Marque: BD 236930
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Applications :
- Utilisé avec ou sans sang pour la culture et l’isolement de divers organismes
- Utilisé pour les tests de stérilité
Certifications
AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, SMD, SMWW, USDA, USP
Spécification
AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, SMD, SMWW, USDA, USP | |
Déshydraté | |
Gélose trypticase soja (milieu gélosé de digestion de soja-caséine) | |
Isolement et culture de micro-organismes exigeants et non exigeants | |
10 kg |
2°C à 30°C | |
Gélose Trypticase soja | |
Produit de digestion pancréatique de caséine 15 g/l, produit de digestion papaïque de soja 5 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, gélose 15 g/l | |
Seau |