Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Agar Noble
Utilisé comme agent solidifiant essentiellement exempt d’impuretés. Milieu de culture déshydraté Difco™ : La gélose noble est parfaite pour les procédures électrophorétiques et nutritionnelles où une pureté accrue est requise.
1300.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO/DIS, 11014 |
---|---|
Concentration | 1,5% |
Contenu et stockage | <30°C |
Additif | Agar Noble |
Forme | Déshydraté |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11798223
|
BD
214230 |
500 g |
1300.00€
500g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Utilisé comme agent solidifiant essentiellement exempt d’impuretés. Milieu de culture déshydraté Difco™ :La gélose noble est parfaite pour les procédures électrophorétiques et nutritionnelles où une pureté accrue est requise.
- Agent solidifiant
- Exempt d’impuretés
Applications :
- Utilisé pour les procédures électrophorétiques et nutritionnelles
Spécification
ISO/DIS, 11014 | |
<30°C | |
Déshydraté | |
Flacon |
1,5% | |
Agar Noble | |
Préparation de milieux de culture microbiologique, pour les procédures électrophorétiques et nutritionnelles |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1825 jours