Learn More
BD Gélose Columbia BBL™ avec 5 % de sang de mouton
Recommandé lors du traitement d’échantillons cliniques pour des organismes inhabituels. La gélose Columbia BD™ BBL™ avec 5 % de sang de mouton est un milieu à usage général très nutritif pour l’isolement et la culture de microorganismes non exigeants et exigeants à partir d’échantillons cliniques.
Marque: BD 254005
Description
La gélose Columbia avec 5 % de sang de mouton est un milieu d’isolement primaire enrichi à usage général qui permet la croissance de toutes les anaérobies cliniquement significatives et des anaérobies facultatives. Il est recommandé lors du traitement d’échantillons cliniques pour des organismes inhabituels, et sert de base pour les milieux qui contiennent du sang et pour les formulations de milieux sélectifs dans lesquels diverses combinaisons d’agents antimicrobiens sont utilisées comme additifs.
La gélose avec 5 % de sang de mouton tire ses propriétés de développement supérieures de la combinaison de deux peptones et d’un extrait de levure en guise de fournisseur de vitamines du complexe B. L’amidon de maïs est inclus pour absorber les sous-produits toxiques contenus dans l’échantillon et sert de source d’énergie pour les organismes qui présentent des α-amylases. Le sang de mouton permet de détecter les réactions hémolytiques et fournit le facteur X (hème) nécessaire à la croissance de nombreuses espèces pathogènes.
- Les colonies ont tendance à être plus grandes et la croissance est plus luxuriante que sur les milieux contenant d’autres bases de gélose au sang
- Recommandé comme milieu d’isolement primaire dans les normes MiQ et dans d’autres manuels de diagnostic
- Dans de nombreux pays européens, ce milieu est devenu le milieu d’isolement primaire le plus fréquemment utilisé pour les échantillons cliniques
- Bonne réponse culturelle à Streptococcus pyogenes 19615, Streptococcus pneumoniae 6305, Staphylococcus aureus 25923 et Escherichia coli 25922
- pH (25°C) : 7.3 ± 0,2
Spécification
Conserver dans l’obscurité entre 2 et 8°C dans l’emballage d’origine jusqu’à son utilisation. | |
Produits préparés | |
Digestion pancréatique de caséine 12,0 g/l, digestion peptidique de tissus animaux 5,0 g/l, extrait de levure 3,0 g/l, extrait de bœuf 3,0 g/l, amidon de maïs 1,0 g/l, chlorure de sodium 5,0 g/l, gélose 13,5 g/l , sang de mouton défibriné 5 % | |
20 de chaque |
Plaques Stacker™ de 90 mm | |
Gélose Columbia avec 5 % de sang de mouton | |
Pour l’isolement et la culture de micro-organismes non exigeants et exigeants |