Learn More
Diéthylzinc, en principe 15 % p/p dans l’hexane, conditionné sous argon dans des flacons refermables ChemSeal™
Code produit. 11366299
Click to view available options
Quantité:
100g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylzinc
CAS 557-20-0
Densité 0.720 g/mL
Point d’éclair −40°C (−40°F)
Conditionnement Flacons Chemseal™
Formule moléculaire C4H10Zn
Formule linéaire Zn(C2H5)2
Numéro MDL MFCD00009021
Quantité 100g
Numéro UN UN3394
Sensibilité Air and moisture sensitive
Synonyme diethylzinc, zinc, diethyl, diethyl zinc, zinc ethide, zinc ethyl, unii-s0w5nqh7c6, et2zn, znet2, s0w5nqh7c6, c2h5 2zn
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI IPSRAFUHLHIWAR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Zn++].C[CH2-].C[CH2-]
Nom IUPAC zinc ; éthane
Poids moléculaire (g/mol) 123.50
CID PubChem 11185
Poids de la formule 123.49