Learn More
Diéthylzinc, solution à 1,5 M dans le toluène, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
152.76€ - 783.90€
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylzinc
Couleur Incolore
Note relative au nom 1.5M Solution in Toluene
CAS 557-20-0, 108-88-3
Formule moléculaire C4H10Zn
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10464542
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
377311000
100 mL Flacon en verre AcroSeal™
152.76€
100mL
10361113
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
377318000
800 mL Flacon en verre AcroSeal™
783.90€
800mL
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Diethylzinc
1.5M Solution in Toluene
C4H10Zn
MFCD00009021
0.9130g/mL
diethylzinc, zinc, diethyl, diethyl zinc, zinc ethide, zinc ethyl, unii-s0w5nqh7c6, et2zn, znet2, s0w5nqh7c6, c2h5 2zn
HQWPLXHWEZZGKY-UHFFFAOYSA-N
diethylzinc
11185
0.913
Incolore
557-20-0, 108-88-3
(C2H5)2Zn
1.4 to 1.6M
15, 3151
Solubility in water: reacts violently. Other solubilities: miscible with most hydrocarbons
CC[Zn]CC
123.50
123.5
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Highly flammable liquid and vapor. In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes severe skin burns and eye damage. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of damaging the unborn child. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Toxic to aquatic life with long lasting effects. Reacts violently with water.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Store in a dry place. Store in a closed container.
danger
Identifiant produit
  • Diethylzinc, solution in toluene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Toluene, Diethylzinc