Learn More
Diéthylsilane, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
59.70€ - 196.00€
Identifiants chimiques
CAS | 542-91-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 86.209 |
Numéro MDL | MFCD00039877 |
Clé InChI | KZZFGAYUBYCTNX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | diethylsilane, silane, diethyl, unii-t6ea843e4k, c2h5 2sih2, 3-silapentane, silane, diethyl-,, diethylsilylene radical, diethylsilane, high purity min |
CID PubChem | 6327565 |
Nom IUPAC | diéthylsilicium |
SMILES | CC[Si]CC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11359175
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16468.06 |
5 g |
59.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11369175
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16468.14 |
25 g |
196.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Diethylsilane is used as a precursor to prepare (3-allylsulfanyl-propyl)-diethyl-silane by using (Ph3P)3RhCl as reagent. It is also used in the chemical vapor deposition of SiO2 for microelectronics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe diéthylsilane est utilisé comme précurseur pour préparer le (3-allylsulfanyl-propyl)-diéthyl-silane en utilisant le (Ph3P)3RhCl comme réactif. Il est également utilisé dans le dépôt de vapeur chimique de SiO2 en microélectronique.
Solubilité
Miscible avec le térahydrofurane, l’éther diéthylique, le 1,4-dioxane et le benzène.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases, l’oxygène et l’eau.
Identifiants chimiques
542-91-6 | |
86.209 | |
KZZFGAYUBYCTNX-UHFFFAOYSA-N | |
6327565 | |
CC[Si]CC |
C4H10Si | |
MFCD00039877 | |
diethylsilane, silane, diethyl, unii-t6ea843e4k, c2h5 2sih2, 3-silapentane, silane, diethyl-,, diethylsilylene radical, diethylsilane, high purity min | |
diéthylsilicium |
Spécification
56°C | |
-132°C | |
C4H10Si | |
UN1993 | |
−20°C (−4°F) | |
diethylsilane, silane, diethyl, unii-t6ea843e4k, c2h5 2sih2, 3-silapentane, silane, diethyl-,, diethylsilylene radical, diethylsilane, high purity min | |
KZZFGAYUBYCTNX-UHFFFAOYSA-N | |
diéthylsilicium | |
6327565 | |
≥98% | |
1.392 | |
0.684 |
Diethylsilane | |
542-91-6 | |
MFCD00039877 | |
1730902 | |
14,3128 | |
Miscible with terahydrofuran,diethyl ether,1,4-dioxane and benzene. | |
CC[Si]CC | |
86.209 | |
88.23 | |
Mild | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 208-834-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only