Learn More
Diéthylènetriamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
26.20€ - 122.00€
Identifiants chimiques
CAS | 111-40-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H13N3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 103.17 |
Numéro MDL | MFCD00008171 |
Clé InChI | RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | diethylenetriamine, bis 2-aminoethyl amine, 2,2'-diaminodiethylamine, diethylene triamine, barsamide 115, epicure t, ancamine deta, 1,4,7-triazaheptane, 2,2'-iminodiethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl amine |
CID PubChem | 8111 |
ChEBI | CHEBI:30629 |
Nom IUPAC | N’-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine |
SMILES | NCCNCCN |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11384489
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11033.AE |
100 mL |
26.20€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11408873
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11033.AP |
500 mL |
36.60€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11418873
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11033.0F |
2500 mL |
122.00€
2500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Diethylenetriamine is used as a solvent for plastics, dyes and in chemical synthesis. It serves as a curing agent for epoxy-resins. As a tridentate ligand, it form complexes such as Co(dien)(NO2)3 in coordination chemistry. It is also used as a fuel additive. It reacts with fatty acid resulting in the formation of amidoamines, which are used as corrosion inhibitors in the petroleum industry. It is associated with unsymmetrical dimethylhydrazine to prepare hydyne, which is a propellant for liquid-fuel rockets.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa diéthylènetriamine est utilisée comme solvant pour les plastiques, les colorants et la synthèse chimique. Elle sert d’agent de durcissement pour les résines époxy. En tant que ligand tridentate, elle forme des complexes tels que le Co(dien)(NO2)3 en chimie de coordination. Il est également utilisé comme additif de carburant. Elle réagit avec les acides gras, ce qui entraîne la formation d’amidoamines, qui sont utilisées comme inhibiteurs de corrosion dans l’industrie pétrolière. Elle est associée à la diméthylhydrazine asymétrique pour préparer l’hydyne, qui est un propulseur pour les missiles à combustible liquide.
Solubilité
Miscible à l’eau et à l’éthanol. Immiscible avec de l’éther.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et le cuivre.
Identifiants chimiques
111-40-0 | |
103.17 | |
RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N | |
8111 | |
N’-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine |
C4H13N3 | |
MFCD00008171 | |
diethylenetriamine, bis 2-aminoethyl amine, 2,2'-diaminodiethylamine, diethylene triamine, barsamide 115, epicure t, ancamine deta, 1,4,7-triazaheptane, 2,2'-iminodiethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl amine | |
CHEBI:30629 | |
NCCNCCN |
Spécification
Diethylenetriamine | |
-40°C | |
200°C to 204°C | |
Ammonia-like | |
H2NCH2CH2NHCH2CH2NH2 | |
MFCD00008171 | |
605314 | |
diethylenetriamine, bis 2-aminoethyl amine, 2,2'-diaminodiethylamine, diethylene triamine, barsamide 115, epicure t, ancamine deta, 1,4,7-triazaheptane, 2,2'-iminodiethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl amine | |
RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N | |
N’-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine | |
8111 | |
103.17 |
111-40-0 | |
0.952 | |
94°C (201°F) | |
C4H13N3 | |
1.483 | |
UN2079 | |
Air Sensitive | |
Miscible with water and ethanol. Immiscible with ether. | |
NCCNCCN | |
103.17 | |
CHEBI:30629 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H302-H312-H317
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P210-P235-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302+H312-H314-H317-H330-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :DIÉTHYLÈNETRIAMINE
missing translation for 'einecsNumber' : 203-865-4
missing translation for 'rtecsNumber' : IE1225000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only