Learn More
Éther monoéthylique de diéthylène glycol, ReagentPlus™ 99 %, Honeywell™
Code produit. 15685780
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
4 L
20 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour en acier inoxydable
Qualité réactif, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-90-0
Formule moléculaire C6H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 134.175
Numéro MDL MFCD00002872
Clé InChI XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethylene glycol monoethyl ether, 2-2-ethoxyethoxy ethanol, carbitol, transcutol, ethoxy diglycol, dioxitol, ethyl carbitol, ethyl digol, carbitol solvent, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy
CID PubChem 8146
ChEBI CHEBI:40572
Nom IUPAC 2-(2-éthoxyéthoxy)éthanol
SMILES CCOCCOCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylene glycol monoethyl ether
Densité 0.999g/mL at 25°C
Conditionnement Tambour en acier inoxydable
Formule linéaire C2H5OCH2CH2OCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.427
Quantité 20 L
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 1736441
Densité de vapeur 4.63 (vs air)
Poids de la formule 134.17g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.9%