Learn More
Éther diéthylique de diéthylèneglycol, puriss. p.a., ≥ 99,5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
- Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
- Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Diethylene Glycol Dimethyl Ether |
CAS | 111-96-6 |
Densité | 0.939g/mL at 25°C, 0.944g/mL at 20°C |
Point d’éclair | 57°C (134.6°F) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule moléculaire | C6H14O3 |
Formule linéaire | (CH3OCH2CH2)2O |
Numéro MDL | MFCD00008503 |
Quantité | 1 L |
Numéro UN | UN3271 |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Éther diéthylique de diéthylèneglycol, puriss. p.a., ≥ 99,5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de-Haën™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu