Learn More
Éther diméthylique de diéthylène glycol, 99 %, qualité réactif, Honeywell™
Code produit. 15687930
Click to view available options
Quantité:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Stainless steel can
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Qualité réactif, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-96-6
Formule moléculaire C6H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 134.175
Numéro MDL MFCD00008503
Clé InChI SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diglyme, bis 2-methoxyethyl ether, 2-methoxyethyl ether, 1-methoxy-2-2-methoxyethoxy ethane, diethylene glycol dimethyl ether, poly-solv, di 2-methoxyethyl ether, dimethyl carbitol, 2,5,8-trioxanonane
CID PubChem 8150
ChEBI CHEBI:46784
Nom IUPAC 1-methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane
SMILES COCCOCCOC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylene glycol dimethyl ether
Point de fusion -64°C
Couleur Incolore
Densité 0.944g/mL at 20°C, 0.939g/mL at 25°C
Point d’ébullition 162°C
Point d’éclair 57°C (134.6°F)
Odeur Mild ether-like
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3OCH2CH2)2O
Quantité 500 mL
Numéro UN UN3271
Beilstein 1736101
Informations sur la solubilité Soluble in water at 20°C
Densité de vapeur 4.6 (vs air)
Poids de la formule 134.17g/mol
Pourcentage de pureté 0.99