Learn More
Diethylene Glycol Dimethyl Ether, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Glass bottle
Stainless steel can
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Diethylene glycol dimethyl ether |
Point de fusion | -64°C |
Couleur | Colorless |
Densité | 0.944g/mL at 20°C, 0.939g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 162°C |
Point d’éclair | 57°C (134.6°F) |
Odeur | Mild ether-like |
Conditionnement | Glass bottle |
Formule linéaire | (CH3OCH2CH2)2O |
Quantité | 5 mL |