Learn More
Diéthylène glycol, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
48.60€ - 292.00€
Identifiants chimiques
CAS | 111-46-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 106.12 |
Numéro MDL | MFCD00002882 |
Clé InChI | MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | diethylene glycol, 2,2'-oxydiethanol, diglycol, diethylenglykol, 2-hydroxyethyl ether, bis 2-hydroxyethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis, 2,2'-oxybisethanol, 2-2-hydroxyethoxy ethanol, digol |
CID PubChem | 8117 |
ChEBI | CHEBI:46807 |
SMILES | OCCOCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10510561
|
Thermo Scientific Acros
121160010 |
1 L | Flacon en verre |
48.60€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10665542
|
Thermo Scientific Acros
121160025 |
2.5 L | Flacon en verre |
93.40€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10649083
|
Thermo Scientific Acros
121160100 |
10 L | Récipient en plastique |
292.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
111-46-6 | |
106.12 | |
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N | |
8117 | |
OCCOCCO |
C4H10O3 | |
MFCD00002882 | |
diethylene glycol, 2,2'-oxydiethanol, diglycol, diethylenglykol, 2-hydroxyethyl ether, bis 2-hydroxyethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis, 2,2'-oxybisethanol, 2-2-hydroxyethoxy ethanol, digol | |
CHEBI:46807 |
Spécification
Diethylene glycol | |
98.5 | |
-10.0°C | |
245.0°C | |
Authentique | |
C4H10O3 | |
1.4450 to 1.4480 | |
01, 468 | |
1.11 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, ether,, ethylene glycol, insoluble in benzene, toluene, carbon, tetrachloride and aliphatic hydrocarbons | |
OCCOCCO | |
106.12 | |
CHEBI:46807 | |
106.12 | |
Extra pur |
111-46-6 | |
100.0 | |
1.1100g/mL | |
143°C | |
98.5% min. (GC) | |
(HOCH2CH2)2O | |
MFCD00002882 | |
15, 3131 | |
diethylene glycol, 2,2'-oxydiethanol, diglycol, diethylenglykol, 2-hydroxyethyl ether, bis 2-hydroxyethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis, 2,2'-oxybisethanol, 2-2-hydroxyethoxy ethanol, digol | |
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N | |
2-(2-hydroxyéthoxy)éthan-1-ol | |
8117 | |
38 mPa.s (20°C) | |
99% | |
Liquide huileux |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 203-872-2
- Diethylene glycol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
RUO – Research Use Only