Learn More
Chlorhydrate de diéthylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
38.50€ - 354.00€
Identifiants chimiques
CAS | 660-68-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H12ClN |
Poids moléculaire (g/mol) | 109.597 |
Numéro MDL | MFCD00012499 |
Clé InChI | HDITUCONWLWUJR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | diethylamine hydrochloride, diethylammonium chloride, diethyl amine hydrochloride, n-ethylethanamine hydrochloride, ethanamine, n-ethyl-, hydrochloride, unii-ze9v3g1135, ethanamine, n-ethyl-, hydrochloride 1:1, diethylaminehydrochloride, diethylamine hcl, diethyl amine hcl |
CID PubChem | 10197650 |
Nom IUPAC | N-éthylethanamine ; bromure d’hydrocarbure |
SMILES | CCNCC.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11480214
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13637.30 |
250 g |
38.50€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11470214
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13637.0B |
1000 g |
89.50€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11490214
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13637.0I |
5000 g |
354.00€
5000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Diethylamine hydrochloride acts as a precursor of atrazine and lysergic acid diethylamide. It is also used as a reactant in the production of dyes and pharmaceutical compounds such as ranitidine. Further, it is used in Mannich reaction with paraformaldehyde. In addition to this, it is employed in the synthesis of diethylaminoethyl (DEAE) cottons by reacting with cotton cellulose in the presence of sodium hydroxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorhydrate de diéthylamine agit comme précurseur de l’atrazine et du diéthylamide de l’acide lysergique. Il est également utilisé comme réactif dans la production de colorants et de composés pharmaceutiques tels que la ranitidine. De plus, il est utilisé dans la réaction de Mannich avec le paraformaldéhyde. De plus, il est utilisé dans la synthèse de cotons de diéthylaminoéthyle (DEAE) en réagissant avec de la cellulose de coton en présence d’hydroxyde de sodium.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
660-68-4 | |
109.597 | |
HDITUCONWLWUJR-UHFFFAOYSA-N | |
10197650 | |
CCNCC.Cl |
C4H12ClN | |
MFCD00012499 | |
diethylamine hydrochloride, diethylammonium chloride, diethyl amine hydrochloride, n-ethylethanamine hydrochloride, ethanamine, n-ethyl-, hydrochloride, unii-ze9v3g1135, ethanamine, n-ethyl-, hydrochloride 1:1, diethylaminehydrochloride, diethylamine hcl, diethyl amine hcl | |
N-éthylethanamine ; bromure d’hydrocarbure |
Spécification
Diethylamine hydrochloride | |
227°C to 230°C | |
C4H12ClN | |
3590084 | |
14,3111 | |
Soluble in water. | |
CCNCC.Cl | |
109.597 | |
109.6 |
660-68-4 | |
320°C to 330°C | |
MFCD00012499 | |
Hygroscopic | |
diethylamine hydrochloride, diethylammonium chloride, diethyl amine hydrochloride, n-ethylethanamine hydrochloride, ethanamine, n-ethyl-, hydrochloride, unii-ze9v3g1135, ethanamine, n-ethyl-, hydrochloride 1:1, diethylaminehydrochloride, diethylamine hcl, diethyl amine hcl | |
HDITUCONWLWUJR-UHFFFAOYSA-N | |
N-éthylethanamine ; bromure d’hydrocarbure | |
10197650 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 211-541-9
missing translation for 'rtecsNumber' : IA3084000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only