Learn More
Alfa Aesar™ Diethylamine hydrobromide, 98%
Code produit. 11408673
Click to view available options
Quantité:
50 g
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylamine hydrobromide
CAS 6274-12-0
Point de fusion 218°C to 220°C
Formule moléculaire C4H12BrN
Numéro MDL MFCD00012498
Quantité 50 g
Beilstein 3905681
Synonyme diethylamine hydrobromide, ethanamine, n-ethyl-, hydrobromide, diethylamine hbr, acmc-1b9lr, n-ethylethanamine hydrobromide
Clé InChI AATGHKSFEUVOPF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Br-].CC[NH2+]CC
Nom IUPAC diethylazanium bromide
Poids moléculaire (g/mol) 154.05
CID PubChem 10986453
Poids de la formule 154.06
Pourcentage de pureté 98%