Learn More
Diéthylamine, extra pur, SLR, Fisher Chemical
30.60€ - 79.00€
Identifiants chimiques
CAS | 109-89-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H11N |
Numéro MDL | 9032 |
Description
Diéthylamine, extra pure, SLR
Identifiants chimiques
109-89-7 | |
C4H11N | |
9032 |
Spécification
109-89-7 | |
Incolore | |
55°C | |
C4H11N | |
73.13g/mol |
-50°C | |
12 | |
Flacon en verre ambré | |
9032 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Diethylamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.