Learn More
Diéthylamine, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
27.24€ - 40.50€
Identifiants chimiques
CAS | 109-89-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H11N |
Poids moléculaire (g/mol) | 73.14 |
Numéro MDL | MFCD00009032 |
Clé InChI | HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | diethylamine, n,n-diethylamine, ethanamine, n-ethyl, diethamine, diaethylamin, dwuetyloamina, dietilamina, diethylamin, diethyl amine, n-ethyl-ethanamine |
CID PubChem | 8021 |
ChEBI | CHEBI:85259 |
Nom IUPAC | N-éthyléthanamine |
SMILES | CCNCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15562333
|
Thermo Scientific Acros
458490500 |
50 mL |
27.24€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15572333
|
Thermo Scientific Acros
458492500 |
250 mL |
40.50€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
109-89-7 | |
73.14 | |
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N | |
8021 | |
N-éthyléthanamine |
C4H11N | |
MFCD00009032 | |
diethylamine, n,n-diethylamine, ethanamine, n-ethyl, diethamine, diaethylamin, dwuetyloamina, dietilamina, diethylamin, diethyl amine, n-ethyl-ethanamine | |
CHEBI:85259 | |
CCNCC |
Spécification
Diethylamine | |
-50.0°C | |
55.0°C | |
99.4% min. (GC) | |
(C2H5)2NH | |
MFCD00009032 | |
diethylamine, n,n-diethylamine, ethanamine, n-ethyl, diethamine, diaethylamin, dwuetyloamina, dietilamina, diethylamin, diethyl amine, n-ethyl-ethanamine | |
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N | |
N-éthyléthanamine | |
8021 | |
0.34 mPa.s (25°C) | |
99.5% |
109-89-7 | |
0.7100g/mL | |
−23°C | |
C4H11N | |
1.3840 to 1.3860 | |
0.71 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and most common organic, solvents | |
CCNCC | |
73.14 | |
CHEBI:85259 | |
73.13 | |
Analyse |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-716-3
- Diethylamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Diethylamine
RUO – Research Use Only