Learn More
Phtalate de diéthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
23.20€ - 67.30€
Identifiants chimiques
CAS | 84-66-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H14O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 222.24 |
Numéro MDL | MFCD00009111 |
Clé InChI | FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | diethyl phthalate, phthalic acid diethyl ester, ethyl phthalate, anozol, neantine, phthalol, solvanol, diethyl o-phthalate, palatinol a, placidol e |
CID PubChem | 6781 |
ChEBI | CHEBI:34698 |
Nom IUPAC | Diéthylbenzène-1,2-dicarboxylate |
SMILES | CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11418157
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17529.30 |
250 g |
23.20€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11408157
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17529.0B |
1000 g |
39.20€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11428157
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17529.0E |
2500 g |
67.30€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Diethyl phthalate is used in the production of perfumes, acetyl salicylic acid, plastics and mosquito repellents. It is used in cosmetic formulations and personal care products such as sprays, nail polishes, and perfumes. It acts as an alcohol denaturant. It is also used as a camphor substitute, plasticizer in solid rocket propellants and wetting agent. It finds application as a surface lubricant in food and pharmaceutical packaging. In addition to this, it is used as a detergent base and aerosol spray.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe phtalate de diéthyle est utilisé dans la production de parfums, d’acide acétylsalicylique, de plastiques et de répulsifs pour moustiques. Il est utilisé dans les formulations cosmétiques et les produits d’hygiène du corps tels que les pulvérisateurs, les vernis à ongles et les parfums. Il agit comme dénaturant de l’alcool. Il est également utilisé comme substitut du camphre, plastifiant dans les propergols solides de fusée et agent humidifiant. Il est utilisé comme lubrifiant de surface dans les emballages alimentaires et pharmaceutiques. De plus, il est utilisé comme base de détergent et aérosol.
Solubilité
Miscible à l’éthanol, au chloroforme, à l’éther diéthylique, au benzène, à l’acétone, aux huiles végétales, aux cétones, au tétrachlorure de carbone, aux esters, aux hydrocarbures aromatiques et au méthanol. Légèrement miscible à l’eau et aux solvants aliphatiques.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les permanganates et les alcalis. Stocker dans un endroit frais.
Identifiants chimiques
84-66-2 | |
222.24 | |
FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N | |
6781 | |
Diéthylbenzène-1,2-dicarboxylate |
C12H14O4 | |
MFCD00009111 | |
diethyl phthalate, phthalic acid diethyl ester, ethyl phthalate, anozol, neantine, phthalol, solvanol, diethyl o-phthalate, palatinol a, placidol e | |
CHEBI:34698 | |
CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC |
Spécification
Diethyl phthalate | |
-64°C | |
296°C to 298°C | |
C12H14O4 | |
MFCD00009111 | |
14,7371 | |
Miscible with ethanol,chloroform,diethyl ether,benzene,acetone,vegetable oils,ketones,carbon tetrachloride,esters,aromatic hydrocarbons and methanol. Slightly miscible with water and aliphatic solvents. | |
CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC | |
222.24 | |
CHEBI:34698 | |
99% |
84-66-2 | |
1.118 | |
160°C (320°F) | |
1.502 | |
1912500 | |
diethyl phthalate, phthalic acid diethyl ester, ethyl phthalate, anozol, neantine, phthalol, solvanol, diethyl o-phthalate, palatinol a, placidol e | |
FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N | |
Diéthylbenzène-1,2-dicarboxylate | |
6781 | |
222.24 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H361
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
GHS P Statement
P281-P201-P202-P308+P313-P405-P501a
Use personal protective equipment as required.
Obtain special instructions before use.
Do not handle until all safety precautions have been read and understood.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 201-550-6
missing translation for 'rtecsNumber' : TI1050000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Phtalate de diéthyle
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
RUO – Research Use Only