Learn More
Malonate de diéthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11472837
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Diethyl malonate is used in organic synthesis for the preparation of alpha-aryl malonates, mono-substituted and di-substituted acetic acid, barbiturates and artificial flavorings. It is also involved in the synthesis of pharmaceuticals like chloroquine, butazolidin and barbital. It acts as intermediate in the synthesis of vitamin B1, vitamin B6, non-steroidal anti-inflammatory agents agrochemicals and perfumes. In Knoevenagel condensation reaction, it reacts with benzaldehyde to get diethyl benzylidenemalonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le malonate de diéthyle est utilisé en synthèse organique pour la préparation de malonates d’alpha-aryle, d’acide acétique mono-substitué et di-substitué, de barbituriques et d’arômes artificiels. Il participe également à la synthèse de produits pharmaceutiques tels que la chloroquine, le butazolidine et le barbital. Il agit comme intermédiaire dans la synthèse de la vitamine B1, de la vitamine B6, des agents anti-inflammatoires agrochimiques non stéroïdiens et des parfums. Dans la réaction de condensation de Knoevenagel, il réagit avec le benzaldéhyde pour obtenir le benzylidénemalonate de diéthyle.
Solubilité
Miscible à l’alcool éthylique, à l’éther, au chloroforme et au benzène. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides, les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-53-3
Formule moléculaire C7H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 160.169
Numéro MDL MFCD00009195
Clé InChI IYXGSMUGOJNHAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl malonate, malonic ester, propanedioic acid, diethyl ester, dicarbethoxymethane, malonic acid, diethyl ester, carbethoxyacetic ester, malonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl propanedioate, ethyl propanedioate, ethyl malonate van
CID PubChem 7761
Nom IUPAC propanedioate de diéthyle
SMILES CCOC(=O)CC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl malonate
Point de fusion -50°C
Densité 1.055
Point d’ébullition 198°C to 200°C
Point d’éclair 90°C (194°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Odeur Pleasant
Indice de réfraction 1.414
Quantité 10,000 g
Beilstein 774687
Merck Index 14,3823
Informations sur la solubilité Miscible with ethyl alcohol,ether,chloroform and benzene. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 160.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide