Learn More
Éther diéthylique, puriss. p.a., réactif ACS, Reag. Ph. Eur. reag. ISO, ≥99,8% (CPG), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Certifié pur, contient BHT comme inhibiteur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,8 %
409.22€ - 1187.93€
Identifiants chimiques
CAS | 60-29-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.12 |
Numéro MDL | MFCD00011646 |
Clé InChI | RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether |
CID PubChem | 3283 |
ChEBI | CHEBI:35702 |
Nom IUPAC | éthoxyéthane |
SMILES | CCOCC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15693680
|
Honeywell-Riedel-de Haen
32203-6X1L |
6 x 1 L | Bouteille en verre |
409.22€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15653680
|
Honeywell-Riedel-de Haen
32203-4X2.5L |
4 x 2.5 L | Bouteille en verre |
642.37€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15663680
|
Honeywell-Riedel-de Haen
32203-4X5L |
4 x 5 L | Flacon en aluminium |
1187.93€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
- Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
- Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
- Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
- Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Identifiants chimiques
60-29-7 | |
74.12 | |
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N | |
3283 | |
éthoxyéthane |
C4H10O | |
MFCD00011646 | |
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether | |
CHEBI:35702 | |
CCOCC |
Spécification
Diethyl Ether | |
Reag. Ph. Eur. reag. ISO | |
Liquid | |
34.6°C | |
−40°C (−40°F) | |
n20/D 1.3530 | |
C4H10O | |
MFCD00011646 | |
1696894 | |
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N | |
éthoxyéthane | |
3283 | |
74.12g/mol | |
ACS/certifié pur |
-116°C | |
60-29-7 | |
0.706g/mL at 25°C | |
0.365 | |
320°F | |
0 to 0.001 % | |
(CH3CH2)2O | |
UN1155 | |
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether | |
CCOCC | |
74.12 | |
CHEBI:35702 | |
≥99.8% (GC) |
Sécurité et traitement
P210-P261
H224-H302-H336
missing translation for 'dotInformation' : Classe 3 - PG 1 - Éther diéthylique
missing translation for 'einecsNumber' : 200-467-2
missing translation for 'rtecsNumber' : KI5775000
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Diethyl ether
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.