Learn More
Éther diéthylique, puriss., ≥99,5 % (CPG), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Aluminum Bottle
Bouteille en verre
Flacon en aluminium
Description
- Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté.
- Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Diethyl Ether |
Point de fusion | -116°C |
Note relative au nom | Meets analytical specification of Ph.Eur.BP |
Densité | 0.706g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 34.6°C |
Quantité | 6 x 1 L |
Limite d’explosion | 0.365 |
Point d’éclair | −45°C (−49°F) |
Température d’allumage | 320°F |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Diethyl ether
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.