Learn More
Éther diéthylique, extra pur, SLR, stabilisé avec BHT, Fisher Chemical
57.20€ - 550.00€
Identifiants chimiques
CAS | 60-29-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.12 |
Clé InChI | RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | éthoxyéthane |
SMILES | CCOCC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10560721
|
Fisher Chemical
D/2400/PB08 |
500 mL | Flacon en verre revêtu de plastique |
57.20€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10396080
|
Fisher Chemical
D/2400/PB17 |
2.5 L | Flacon en verre revêtu de plastique |
151.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11389731
|
Fisher Chemical
D/2400/MS21 |
5 L | Bidon en aluminium |
264.00€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10131520
|
Fisher Chemical
D/2400/25 |
25 L | Boîte métallique |
550.00€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
60-29-7 | |
74.12 | |
éthoxyéthane |
C4H10O | |
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N | |
CCOCC |
Spécification
-116°C | |
Incolore | |
Liquide | |
11646 | |
0.2448cp at 20°C | |
CCOCC | |
74.12 |
60-29-7 | |
34.6°C | |
C4H10O | |
587mbar at 20°C | |
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N | |
éthoxyéthane | |
74.12g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Diethyl ether
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.