Learn More
Éther diéthylique, CHROMASOLV™, pour HPLC, sans inhibiteur, ≥99,9 %, Honeywell™ Riedel-de Haen™
CHROMASOLV™, pour HPLC, sans inhibiteur, ≥99,9 %
72.94€ - 569.09€
Identifiants chimiques
CAS 60-29-7
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL MFCD00011646
Clé InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
CID PubChem 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nom IUPAC éthoxyéthane
SMILES CCOCC
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15653150
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Chromasolv
309966-100ML
100 mL Bouteille en verre Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15663150
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Chromasolv
309966-1L
1 L Glass Bottle Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15673150
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Chromasolv
309966-6X1L
6 x 1 L Glass Bottle Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Pour HPLC et synthèse organique
  • Solvants polyvalents de haute pureté
  • Cohérence élevée d’un lot à l’autre
Spécification
Identifiants chimiques
60-29-7
74.12
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
3283
éthoxyéthane
C4H10O
MFCD00011646
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
CHEBI:35702
CCOCC
Spécification
Diethyl ether
CHROMASOLV™, for HPLC, inhibitor-free, ≥99.9%
60-29-7
0.706 g/mL at 25 °C(lit.)
−45°C
(CH3CH2)2O
UN1155
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
CCOCC
74.12
CHEBI:35702
>99.9%
-116°C (literature)
max. 1.00 at 218 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 300 nm, max. 0.04 at 275 nm, max. 0.20 at 250 nm
≤100.0000%
34°C to 35°C
C4H10O
MFCD00011646
1696894
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
éthoxyéthane
3283
74.12
HPLC
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1 260 jours à compter de la date de fabrication
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage : 3 :I ; Nom d’expédition approprié :Ether diéthylique
missing translation for 'einecsNumber' : 200-467-2
Recommended Storage : Temp. ambiante
Identifiant produit
  • Diethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.