Learn More
Éther diéthylique, certifié AR pour analyse, stabilisé avec BHT, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur, Fisher Chemical
C4H10O, numéro CAS 60-29-7, éther, prolarcol, 3-oxapentane, éther anesthésique, éther, éther anesthésique, oxyde diéthylique, éther diéthylique, éther éthylique, oxyde éthylique, 2,5 L, 34,6°C, CHEBI:35702, incolore, 74,12 g/mol, RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N, éthoxyéthane, -116°C, 11646, 74,123
30.70€ - 555.00€
Identifiants chimiques
CAS | 60-29-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.12 |
Numéro MDL | MFCD00011646 |
Clé InChI | RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether |
CID PubChem | 3283 |
ChEBI | CHEBI:35702 |
Nom IUPAC | ethoxyethane |
SMILES | CCOCC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10696442
|
Fisher Chemical
D/2450/PB08 |
500 mL | Flacon en verre revêtu de plastique |
30.70€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10306040
|
Fisher Chemical
D/2450/15 |
1 L | Flacon en verre ambré |
66.75€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10111570
|
Fisher Chemical
D/2450/PB15 |
1 L | Flacon en verre revêtu de plastique |
69.75€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10785901
|
Fisher Chemical
D/2450/17 |
2.5 L | Flacon en verre ambré |
157.00€
2.50L |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10171610
|
Fisher Chemical
D/2450/PB17 |
2.5 L | Flacon en verre revêtu de plastique |
155.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11984691
|
Fisher Chemical
D/2450/MS21 |
5 L | Bidon en aluminium |
267.00€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11323440
|
Fisher Chemical
D/2450/25 |
25 L | Boîte métallique |
555.00€
25L |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
C4H10O, numéro CAS 60-29-7, éther, prolarcol, 3-oxapentane, éther anesthésique, éther, éther anesthésique, oxyde diéthylique, éther diéthylique, éther éthylique, oxyde éthylique, 2,5 L, 34,6°C, CHEBI:35702, incolore, 74,12 g/mol, RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N, éthoxyéthane, -116°C, 11646, 74,123
Identifiants chimiques
60-29-7 | |
74.12 | |
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N | |
3283 | |
ethoxyethane |
C4H10O | |
MFCD00011646 | |
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether | |
CHEBI:35702 | |
CCOCC |
Spécification
-116°C | |
Incolore | |
Liquide | |
MFCD00011646 | |
0.2448cp at 20°C | |
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N | |
ethoxyethane | |
3283 | |
74.12g/mol |
60-29-7 | |
34.6°C | |
C4H10O | |
587mbar at 20°C | |
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether | |
CCOCC | |
74.12 | |
CHEBI:35702 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Diethyl ether
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.