Learn More
Éther diéthylique, réactif ACS, contient du BHT comme inhibiteur, anhydre, ≥99,0 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Réactif ACS, contient du BHT comme inhibiteur, anhydre ≥99,0 %
37.38€ - 546.48€
Identifiants chimiques
CAS 60-29-7
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL MFCD00011646
Clé InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
CID PubChem 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nom IUPAC ethoxyethane
SMILES CCOCC
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15654310
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Riedel-de Haen
346136-100ML
100 mL Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15674310
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Riedel-de Haen
346136-250ML
250 mL Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15664310
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Riedel-de Haen
346136-1L
1 L Flacon en verre
113.56€
1L
15684310
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Riedel-de Haen
346136-6X1L
6 x 1 L Flacon en verre
546.48€
6 pièces
Description
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Spécification
Identifiants chimiques
60-29-7
74.12
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
3283
ethoxyethane
C4H10O
MFCD00011646
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
CHEBI:35702
CCOCC
Spécification
Diethyl ether
ACS Reagent, contains BHT as inhibitor, anhydrous, ≥99.0%
≤100.0000%
34°C to 35°C
anhydre
C4H10O
MFCD00011646
1696894
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
ethoxyethane
3283
74.12
Réactif ACS
-116°C (literature)
60-29-7
0.706 g/mL at 25 °C(lit.)
−45°C
(GC)
(CH3CH2)2O
UN1155
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
CCOCC
74.12
CHEBI:35702
>99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1260 days from date of manufacture
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group:3: I; Proper Shipping Name: Diethyl ether
missing translation for 'einecsNumber' : 200-467-2
Recommended Storage : Room Temp
Identifiant produit
  • Diethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.