Learn More
Chlorophosphate de diéthyle, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
39.09€ - 114.57€
Identifiants chimiques
CAS | 814-49-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10ClO3P |
Poids moléculaire (g/mol) | 172.545 |
Numéro MDL | MFCD00009075 |
Clé InChI | LGTLXDJOAJDFLR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | diethyl chlorophosphate, diethyl chlorophosphonate, diethyl phosphorochloridate, diethyl phosphorochloride, diethoxyphosphoryl chloride, o,o-diethyl chlorophosphate, diethoxyphosphorus oxychloride, phosphorochloridic acid, diethyl ester, o,o-diethyl chloridophosphate, o,o-diethyl chlorophosphonate |
CID PubChem | 13139 |
Nom IUPAC | 1-[chloro(éthoxy)phosphoryl]oxyéthane |
SMILES | CCOP(=O)(OCC)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15436687
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33820.14 |
25 g |
39.09€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15446687
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33820.22 |
100 g |
114.57€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
A phosphorous halide used for biochemical research. Also used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsUn halogénure phosphoreux utilisé pour la recherche biochimique. Également utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et le chloroforme. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité. Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
814-49-3 | |
172.545 | |
LGTLXDJOAJDFLR-UHFFFAOYSA-N | |
13139 | |
CCOP(=O)(OCC)Cl |
C4H10ClO3P | |
MFCD00009075 | |
diethyl chlorophosphate, diethyl chlorophosphonate, diethyl phosphorochloridate, diethyl phosphorochloride, diethoxyphosphoryl chloride, o,o-diethyl chlorophosphate, diethoxyphosphorus oxychloride, phosphorochloridic acid, diethyl ester, o,o-diethyl chloridophosphate, o,o-diethyl chlorophosphonate | |
1-[chloro(éthoxy)phosphoryl]oxyéthane |
Spécification
Diethyl chlorophosphate | |
1.194 | |
61°C (142°F) | |
MFCD00009075 | |
Moisture sensitive | |
Soluble in alcohol and chloroform. Slightly soluble in water. | |
CCOP(=O)(OCC)Cl | |
172.545 | |
172.55 |
814-49-3 | |
60°C (2 mmHg) | |
C4H10ClO3P | |
UN3278 | |
diethyl chlorophosphate, diethyl chlorophosphonate, diethyl phosphorochloridate, diethyl phosphorochloride, diethoxyphosphoryl chloride, o,o-diethyl chlorophosphate, diethoxyphosphorus oxychloride, phosphorochloridic acid, diethyl ester, o,o-diethyl chloridophosphate, o,o-diethyl chlorophosphonate | |
LGTLXDJOAJDFLR-UHFFFAOYSA-N | |
1-[chloro(éthoxy)phosphoryl]oxyéthane | |
13139 | |
≥97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H310-H330-H227
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Liquide combustible.
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H300+H310+H330-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :I ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ, LIQUIDE, TOXIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 212-369-4
missing translation for 'rtecsNumber' : TD1400000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Diethyl chlorophosphate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Diethylchlorophosphate
RUO – Research Use Only