Learn More
Diéthoxydiphénylsilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
25.92€ - 363.00€
Identifiants chimiques
CAS 2553-19-7
Formule moléculaire C16H20O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 272.42
Numéro MDL MFCD00015126
Clé InChI ZZNQQQWFKKTOSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenyldiethoxysilane, silane, diethoxydiphenyl, diethoxy diphenyl silane, benzene, 1,1'-diethoxysilylene bis, acmc-1cmgu, diethoxy-di phenyl silane, diethoxydiphenylsilane, zznqqqwfkktosd-uhfffaoysa
CID PubChem 75705
Nom IUPAC diethoxydiphenylsilane
SMILES CCO[Si](OCC)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11465826
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22204.09
10 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11475826
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22204.18
50 g
105.00€
50g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11485826
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22204.30
250 g
363.00€
250g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Reagent for preparation of diphenylsilylene derivatives of diols by exchange.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
2553-19-7
272.42
ZZNQQQWFKKTOSD-UHFFFAOYSA-N
75705
CCO[Si](OCC)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
C16H20O2Si
MFCD00015126
diphenyldiethoxysilane, silane, diethoxydiphenyl, diethoxy diphenyl silane, benzene, 1,1'-diethoxysilylene bis, acmc-1cmgu, diethoxy-di phenyl silane, diethoxydiphenylsilane, zznqqqwfkktosd-uhfffaoysa
diethoxydiphenylsilane
Spécification
166°C to 168°C (15mmHg)
2553-19-7
MFCD00015126
175°C (347°F)
ZZNQQQWFKKTOSD-UHFFFAOYSA-N
diethoxydiphenylsilane
75705
98%
Moisture sensitive
Diethoxydiphenylsilane
C16H20O2Si
2281302
diphenyldiethoxysilane, silane, diethoxydiphenyl, diethoxy diphenyl silane, benzene, 1,1'-diethoxysilylene bis, acmc-1cmgu, diethoxy-di phenyl silane, diethoxydiphenylsilane, zznqqqwfkktosd-uhfffaoysa
CCO[Si](OCC)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
272.42
272.42
1.5255
1.033
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 219-860-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures