Learn More
Solution de diéthanolamine pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
54.00€ - 114.00€
Identifiants chimiques
CAS 111-42-2
Formule moléculaire C4H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 105.14
Numéro MDL MFCD00002843
Clé InChI ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 8113
ChEBI CHEBI:28123
Nom IUPAC 2-(2-hydroxyéthylamino)éthanol
SMILES OCCNCCO
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
12952115
BIOPHARMA
Afficher les documents
Fisher Chemical
A 016 100
100 mL Flacon
54.00€
100mL
12962115
BIOPHARMA
Afficher les documents
Fisher Chemical
A 016 250
250 mL Flacon
77.00€
250mL
12972115
BIOPHARMA
Afficher les documents
Fisher Chemical
A 016 500
500 mL Flacon
114.00€
500mL
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 24 mois.(12 mois après l’ouverture)
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution de diéthanolamine pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher chemical™