Learn More
Solution de diéthanolamine pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher chemical™
Code produit. 12962115
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Identifiants chimiques
CAS 111-42-2
Formule moléculaire C4H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 105.14
Numéro MDL MFCD00002843
Clé InChI ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 8113
ChEBI CHEBI:28123
Nom IUPAC 2-(2-hydroxyéthylamino)éthanol
SMILES OCCNCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethanolamine
Concentration 1g/L
Conditionnement Flacon
Quantité 250 mL
Type Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique
Solvant ou matrice H2O
Forme physique Liquid