Learn More
Diéthanolamine, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10725521
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Identifiants chimiques
CAS 111-42-2
Formule moléculaire C4H11NO2
Numéro MDL 2843
Spécification
Point de fusion 27°C
Couleur Incolore
pH 11
Point d’ébullition 268°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 2.5 L
Poids de la formule 105.14g/mol
Tension de vapeur 2 hPa 10
Forme physique Solide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethanolamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.