Learn More
Solution tampon de diéthanolamine pH 10,0, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Spécification
Spécification
pH | 10.0 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 1000 mL |
Type de solution | Tampon |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Diethanolamine Buffer solution - pH 10.0. European Pharmacopoeia Ref: 4007500. (SOL 101)
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution tampon de diéthanolamine pH 10,0, Fisher Chemical™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu