Learn More
Diéthanolamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
22.70€ - 80.60€
Identifiants chimiques
CAS | 111-42-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H11NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 105.14 |
Numéro MDL | MFCD00002843 |
Clé InChI | ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | diethanolamine, 2,2'-iminodiethanol, diolamine, iminodiethanol, bis 2-hydroxyethyl amine, diethylolamine, n,n-diethanolamine, diethanolamin, 2,2'-dihydroxydiethylamine, ethanol, 2,2'-iminobis |
CID PubChem | 8113 |
ChEBI | CHEBI:28123 |
Nom IUPAC | 2-(2-hydroxyéthylamino)éthanol |
SMILES | OCCNCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11354509
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13389.30 |
250 g |
22.70€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11465383
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13389.36 |
500 g |
36.20€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11475383
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13389.0E |
2500 g |
80.60€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Beschreibung
Diethanolamine is used in the preparation of morpholine and diethanolamides, which is an active ingredient in cosmetics and shampoos. It acts as a surfactant and a corrosion inhibitor. It is utilized to remove hydrogen sulfide and carbon dioxide from natural gas. Further, it is an intermediate used in the rubber chemicals, as a humectant and a softening agent, and as an emulsifier and dispersing agent in agricultural chemicals. In addition to this, it is used in cutting oils, cleaners, soaps, polishers, and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa diéthanolamine est utilisée dans la préparation de la morpholine et du diéthanolamide, qui est un ingrédient actif dans les cosmétiques et les shampooings. Il agit comme un surfactant et un inhibiteur de corrosion. Il est utilisé pour éliminer le sulfure d’hydrogène et le dioxyde de carbone du gaz naturel. De plus, il s’agit d’un intermédiaire utilisé dans les produits chimiques en caoutchouc, comme agent humectant et adoucissant, comme émulsifiant et agent dispersant dans les produits chimiques agricoles. En outre, il est utilisé dans les huiles de coupe, les nettoyants, les savons, les polisseurs et les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Hygroscopique et sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, le cuivre, le zinc, le dioxyde de carbone et le fer.
Chemische Identifikatoren
111-42-2 | |
105.14 | |
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N | |
8113 | |
2-(2-hydroxyéthylamino)éthanol |
C4H11NO2 | |
MFCD00002843 | |
diethanolamine, 2,2'-iminodiethanol, diolamine, iminodiethanol, bis 2-hydroxyethyl amine, diethylolamine, n,n-diethanolamine, diethanolamin, 2,2'-dihydroxydiethylamine, ethanol, 2,2'-iminobis | |
CHEBI:28123 | |
OCCNCCO |
Spezifikation
Diethanolamine | |
27°C to 30°C | |
11 | |
176°C (349°F) | |
Ammonia-like | |
1.477 | |
605315 | |
14,3107 | |
Miscible with water. | |
OCCNCCO | |
105.14 | |
CHEBI:28123 | |
99% |
111-42-2 | |
1.097 | |
268°C to 270°C | |
99% | |
C4H11NO2 | |
MFCD00002843 | |
Hygroscopic | |
diethanolamine, 2,2'-iminodiethanol, diolamine, iminodiethanol, bis 2-hydroxyethyl amine, diethylolamine, n,n-diethanolamine, diethanolamin, 2,2'-dihydroxydiethylamine, ethanol, 2,2'-iminobis | |
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N | |
2-(2-hydroxyéthylamino)éthanol | |
8113 | |
105.14 |
Sicherheit und Handhabung
Déclaration GHS H
H H318-H373-H302-H315
Provoque de graves lésions des yeux.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
P201-P202-P234-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P332+P313-P362-P390-P501c
H302-H315-H318-H335-H351-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 203-868-0
missing translation for 'rtecsNumber' : KL2975000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' : Hygroscopique
Recommended Storage : Température ambiante
- 2,2'-Iminodiéthanol
Signalwort
- Dangers
Gefahrenkategorie
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Sicherheitshinweis
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
RUO – Research Use Only