Learn More
Diéthanolamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10338743
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-42-2
Formule moléculaire C4H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 105.14
Numéro MDL MFCD00002843
Clé InChI ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethanolamine, 2,2'-iminodiethanol, diolamine, iminodiethanol, bis 2-hydroxyethyl amine, diethylolamine, n,n-diethanolamine, diethanolamin, 2,2'-dihydroxydiethylamine, ethanol, 2,2'-iminobis
CID PubChem 8113
ChEBI CHEBI:28123
Nom IUPAC 2-(2-hydroxyéthylamino)éthanol
SMILES OCCNCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethanolamine
Point de fusion 27.0°C to 30.0°C
Densité 1.0955g/mL
Point d’ébullition 268.0°C
Point d’éclair 179°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Baril métallique
Formule linéaire (HOCH2CH2)2NH
Indice de réfraction 1.4750 to 1.4790
Quantité 25 kg
Beilstein 04, 283
Merck Index 15, 3118
Poids de la formule 105.14
Tension de vapeur 2hPa at 10°C
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide visqueux ou solide à bas point de fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethanolamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.