Learn More
Dioxyde de dicyclopentadiène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
55.00€ - 212.00€
Identifiants chimiques
CAS | 81-21-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H12O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 164.204 |
Numéro MDL | MFCD00077209 |
Clé InChI | BQQUFAMSJAKLNB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dicyclopentadiene dioxide, dicyclopentadiene diepoxide, unox epoxide 207, epoxide 207, bicyclopentadiene dioxide, unox 207x, unox 207, dicyclopentadiene dioxide van, 1,2:5,6-diepoxyhexahydro-4,7-methanoindan, 4,7-methanoindan, 1,2:5,6-diepoxyhexahydro |
CID PubChem | 6673 |
SMILES | C1C2C3CC4C(C3C1C5C2O5)O4 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11347905
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02940.06 |
5 g |
55.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11357905
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02940.14 |
25 g |
212.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Dicyclopentadiene diepoxide acts as an intermediate for epoxy resins, plasticizers and protective coatings. It finds application as a rubber additive and adhesives, which is used at high temperature. Further, it is used in the preparation of endo-3-hydroxy-exo-9-oxa-exo-tetracyclo[5.3.1.02,6.08,10]undecane using lithium aluminum hydride as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe diépoxyde de dicyclopentadiène agit comme intermédiaire pour les résines époxy, les plastifiants et les revêtements protecteurs. Il trouve son application comme additif du caoutchouc et dans les adhésifs, qui sont utilisés à haute température. De plus, il est utilisé dans la préparation de l’endo-3-hydroxy-exo-9-oxa-exo-tétracyclo[5.3.1.02,6.08,10]undécane en utilisant l’hydrure d’aluminium au lithium comme réactif.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
81-21-0 | |
164.204 | |
BQQUFAMSJAKLNB-UHFFFAOYSA-N | |
6673 |
C10H12O2 | |
MFCD00077209 | |
dicyclopentadiene dioxide, dicyclopentadiene diepoxide, unox epoxide 207, epoxide 207, bicyclopentadiene dioxide, unox 207x, unox 207, dicyclopentadiene dioxide van, 1,2:5,6-diepoxyhexahydro-4,7-methanoindan, 4,7-methanoindan, 1,2:5,6-diepoxyhexahydro | |
C1C2C3CC4C(C3C1C5C2O5)O4 |
Spécification
Dicyclopentadiene diepoxide | |
185°C to 189°C | |
326°C | |
C10H12O2 | |
UN2811 | |
dicyclopentadiene dioxide, dicyclopentadiene diepoxide, unox epoxide 207, epoxide 207, bicyclopentadiene dioxide, unox 207x, unox 207, dicyclopentadiene dioxide van, 1,2:5,6-diepoxyhexahydro-4,7-methanoindan, 4,7-methanoindan, 1,2:5,6-diepoxyhexahydro | |
BQQUFAMSJAKLNB-UHFFFAOYSA-N | |
164.204 | |
164.2 |
81-21-0 | |
1.331 | |
Odorless | |
MFCD00077209 | |
112743 | |
Soluble in water. | |
C1C2C3CC4C(C3C1C5C2O5)O4 | |
6673 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H319
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une grave irritation oculaire.
P264b-P270-P280i-P301+P310-P305+P351+P338-P330-P501c
H301-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 201-334-1
missing translation for 'rtecsNumber' : PB9625200
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only