Learn More
Dichlorométhylsilane, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
63.80€ - 185.00€
Identifiants chimiques
CAS | 75-54-7 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00000494 |
Synonyme | Methyldichlorosilane |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11347687
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014079.22 |
100 g |
63.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11357687
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014079.36 |
500 g |
185.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
A monomer (‘building block’) in the production of silicone polymers. An intermediate (starting material) in the production of other organic and inorganic chemicals. In the electronics industry for the production of ultra-pure polysilicon and in the manufacture of semiconductors and photovoltaics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
75-54-7 | |
MFCD00000494 | |
Methyldichlorosilane |
Spécification
41°C to 42°C | |
-93°C | |
Incolore | |
CH3SiHCl2 | |
UN1242 | |
-32°C (-26°F) | |
Soluble in heptane,benzene,ether. | |
≥97% | |
Air and moisture sensitive |
Dichloromethylsilane | |
75-54-7 | |
Liquide | |
MFCD00000494 | |
1071194 | |
Methyldichlorosilane | |
115.03 | |
1.398 | |
1.105 g/mL |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H225-H260-H314-H318-H332
Highly flammable liquid and vapor.
In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if inhaled.
P210-P223-P231+P232-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H260-H301-H314-H330
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,3 ; Groupe d’emballage :I ; Nom d’expédition approprié :Méthyldichlorosilane
missing translation for 'einecsNumber' : 200-877-1
missing translation for 'rtecsNumber' : VV3500000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : À conserver au froid ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only