Learn More
Dichlorométhane, qualité spectrophotométrique, 99,7+ %, stab. avec de l’amylène, Thermo Scientific Chemicals
sur devis - 191.28€
Identifiants chimiques
CAS | 75-09-2 |
---|---|
Formule moléculaire | CH2Cl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.93 |
Numéro MDL | MFCD00000881 |
Clé InChI | YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm |
CID PubChem | 6344 |
ChEBI | CHEBI:15767 |
Nom IUPAC | dichlorométhane |
SMILES | ClCCl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11308377
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032440.K2 |
1 L |
63.32€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11398367
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032440.M1 |
4 x 1 L |
191.28€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11388367
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032440.K7 |
4 L | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Dichloromethane is used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
75-09-2 | |
84.93 | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
6344 | |
dichlorométhane |
CH2Cl2 | |
MFCD00000881 | |
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm | |
CHEBI:15767 | |
ClCCl |
Spécification
Dichloromethane | |
Stabilized with amylene | |
1.325 g/mL | |
Sweet | |
1.4244 | |
MFCD00000881 | |
1730800 | |
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
dichlorométhane | |
6344 | |
84.93 | |
Spectrophotométrique |
-95°C | |
75-09-2 | |
39°C to 40°C | |
Liquide | |
CH2Cl2 | |
UN1593 | |
14,6063 | |
Miscible with ethyl acetate,alcohol,hexanes,methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone benzene,carbon tetrachloride,diethyl ether and chloroform. Immiscible with water. | |
ClCCl | |
84.93 | |
CHEBI:15767 | |
≥99.7% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H351
Susceptible de provoquer le cancer.
P201-P202-P260-P264b-P271-P280i-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H336-H350-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :DICHLOROMÉTHANE
missing translation for 'einecsNumber' : 200-838-9
missing translation for 'rtecsNumber' : PA8050000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante